Imprimer
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301042-1G PC301042-250MG
APOSPC301042-1GEA 522 EUR
APOSPC301042-1G APOSPC301042-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
MW: 319.102 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-43-0