Imprimer
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301031-1G PC301031-250MG
APOSPC301031-1GEA 522 EUR
APOSPC301031-1G APOSPC301031-250MG
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2514942-05-1