Imprimer
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301026-1G PC301026-5G
APOSPC301026-1GEA 125 EUR
APOSPC301026-1G APOSPC301026-5G
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Formule: C₁₃H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017938
Numéro CAS: 366-75-6