4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC301015-1G
PC301015-250MG
APOSPC301015-1GEA
114
EUR
APOSPC301015-1G
APOSPC301015-250MG
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formule:
C₁₄H₇BrFN₃ MW: 316.128 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32066751 Numéro CAS: 2379918-56-4 |