Imprimer
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300986-1G PC300986-250MG
APOSPC300986-1GEA 130 EUR
APOSPC300986-1G APOSPC300986-250MG
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
MW: 337.093 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19704051
Numéro CAS: 1121051-30-6