Imprimer
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300976-1G PC300976-5G
APOSPC300976-1GEA 311 EUR
APOSPC300976-1G APOSPC300976-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
Formule: C₁₃H₇F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31380628
Numéro CAS: 1508040-43-4