Imprimer
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300937-1G PC300937-5G
APOSPC300937-1GEA 482 EUR
APOSPC300937-1G APOSPC300937-5G
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Formule: C₉H₁₀FNO₄
MW: 215.178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30529729
Numéro CAS: 2197053-22-6