1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC300873-1G
PC300873-250MG
PC300873-5G
APOSPC300873-1GEA
58
EUR
APOSPC300873-1G
APOSPC300873-250MG
APOSPC300873-5G
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Formule:
C₇H₁₂F₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00466829 Numéro CAS: 959045-77-3 |