Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300871-1G PC300871-250MG PC300871-5G
APOSPC300871-1GEA 69.6 EUR
APOSPC300871-1G APOSPC300871-250MG APOSPC300871-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formule: C₉H₁₇F₃N₂O₂
MW: 242.239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082049
Numéro CAS: 477847-03-3