Imprimer
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300859-1G PC300859-5G
APOSPC300859-1GEA 248 EUR
APOSPC300859-1G APOSPC300859-5G
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₁₄H₁₉F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28987630
Numéro CAS: 1980049-28-2