Imprimer
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300822-1G PC300822-5G
APOSPC300822-1GEA 125 EUR
APOSPC300822-1G APOSPC300822-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formule: C₁₄H₁₀ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02632654
Numéro CAS: 54730-71-1