Imprimer
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300821-1G PC300821-5G
APOSPC300821-1GEA 125 EUR
APOSPC300821-1G APOSPC300821-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formule: C₁₃H₁₀ClFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018540
Numéro CAS: 404-51-3