Imprimer
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300798-1G PC300798-250MG
APOSPC300798-1GEA 0 EUR
APOSPC300798-1G APOSPC300798-250MG
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013628
Numéro CAS: 62924-64-5
ONU: 2735
ADR: 8,III