Methyl 2,3,5-trifluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300761-1G
PC300761-250MG
APOSPC300761-1GEA
232
EUR
APOSPC300761-1G
APOSPC300761-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Formule:
C₁₂H₁₂F₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27995633 Numéro CAS: 1858250-71-1 |