Imprimer
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300717-1G PC300717-5G PC300717-25G
APOSPC300717-1GEA 43.5 EUR
APOSPC300717-1G APOSPC300717-5G APOSPC300717-25G
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204184
Numéro CAS: 57381-36-9