Imprimer
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300699-1G PC300699-250MG PC300699-5G
APOSPC300699-1GEA 163 EUR
APOSPC300699-1G APOSPC300699-250MG APOSPC300699-5G
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₉F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20037424
Numéro CAS: 1216321-25-3