Imprimer
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300683-1G PC300683-5G PC300683-10G
APOSPC300683-1GEA 147 EUR
APOSPC300683-1G APOSPC300683-5G APOSPC300683-10G
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Formule: C₁₁H₁₅F₃N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312087
Numéro CAS: 651004-99-8