Imprimer
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300642-1G PC300642-10G PC300642-5G
APOSPC300642-1GEA 288 EUR
APOSPC300642-1G APOSPC300642-10G APOSPC300642-5G
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11615819
Numéro CAS: 1227955-15-8