Imprimer
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300631-1G PC300631-10G PC300631-5G
APOSPC300631-1GEA 186 EUR
APOSPC300631-1G APOSPC300631-10G APOSPC300631-5G
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₇H₄F₃N₃
MW: 187.122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994617
Numéro CAS: 1020033-87-7