Imprimer
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300614-1G PC300614-5G
APOSPC300614-1GEA 248 EUR
APOSPC300614-1G APOSPC300614-5G
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11190439
Numéro CAS: 1039900-00-9