Imprimer
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300612-1G PC300612-5G
APOSPC300612-1GEA 248 EUR
APOSPC300612-1G APOSPC300612-5G
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11190395
Numéro CAS: 1038966-53-8