Imprimer
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300580-10G PC300580-1G PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA 625 EUR
APOSPC300580-10G APOSPC300580-1G APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅ClF₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168287
Numéro CAS: 1378308-91-8