Imprimer
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300579-1G PC300579-5G
APOSPC300579-1GEA 21.9 EUR
APOSPC300579-1G APOSPC300579-5G
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₇ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168286
Numéro CAS: 1379366-69-4