Imprimer
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 145 EUR
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₃BrClF₃N₂
MW: 299.475 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021357
Numéro CAS: 900019-65-0