Imprimer
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300551-1G PC300551-250MG
APOSPC300551-1GEA 290 EUR
APOSPC300551-1G APOSPC300551-250MG
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉BrF₃NO₃
MW: 352.104 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11615815
Numéro CAS: 1227955-21-6