Imprimer
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300533-1G PC300533-100MG PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA 397 EUR
APOSPC300533-1G APOSPC300533-100MG APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂S
MW: 240.203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22577294
Numéro CAS: 1427461-10-6