Imprimer
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300525-1G PC300525-5G
APOSPC300525-1GEA 176 EUR
APOSPC300525-1G APOSPC300525-5G
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formule: C₆H₈F₃NO
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00764476
Numéro CAS: 127223-93-2