Imprimer
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300518-1G PC300518-250MG
APOSPC300518-1GEA 102 EUR
APOSPC300518-1G APOSPC300518-250MG
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025885
Numéro CAS: 886851-51-0