Imprimer
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300502-1G PC300502-250MG
APOSPC300502-1GEA 173 EUR
APOSPC300502-1G APOSPC300502-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265.03 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847631
Numéro CAS: 1277178-00-3