Imprimer
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 0 EUR
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅FN₂
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08729272
Numéro CAS: 5847-89-2