Imprimer
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2842-1G PC2842-250MG PC2842-5G
APOSPC2842-1GEA 0 EUR
APOSPC2842-1G APOSPC2842-250MG APOSPC2842-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741379
Numéro CAS: 914637-31-3