Imprimer
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28304-1G PC28304-5G
APOSPC28304-1GEA 132 EUR
APOSPC28304-1G APOSPC28304-5G
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₈H₅ClF₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406874
Numéro CAS: 1823182-33-7