Imprimer
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28296-1G PC28296-250MG PC28296-5G
APOSPC28296-1GEA 34.8 EUR
APOSPC28296-1G APOSPC28296-250MG APOSPC28296-5G
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
Formule: C₁₄H₁₂F₃N₃OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812103
Numéro CAS: 1426894-90-7