Imprimer
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC28287-1G PC28287-250MG
APOSPC28287-1GEA 473 EUR
APOSPC28287-1G APOSPC28287-250MG
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₂ClF₃N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22557535
Numéro CAS: 1360887-00-8
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III