Imprimer
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28280-1G PC28280-250MG
APOSPC28280-1GEA 98.6 EUR
APOSPC28280-1G APOSPC28280-250MG
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Formule: C₁₀H₁₀ClFN₂O
MW: 228.651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812107
Numéro CAS: 2379917-15-2