Imprimer
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC28279-1G PC28279-250MG
APOSPC28279-1GEA 685 EUR
APOSPC28279-1G APOSPC28279-250MG
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃ClF₅NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29042616
Numéro CAS: 1823183-18-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III