Imprimer
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28276-1G PC28276-250MG
APOSPC28276-1GEA 1360 EUR
APOSPC28276-1G APOSPC28276-250MG
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₈H₂Cl₂F₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02187042
Numéro CAS: 478248-86-1