1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC28274-1G
PC28274-250MG
APOSPC28274-1GEA
143
EUR
APOSPC28274-1G
APOSPC28274-250MG
1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule:
C₁₁H₅ClF₆N₂O₃S MW: 394.677 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31812112 Numéro CAS: 2379918-52-0 |