Imprimer
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28271-1G PC28271-250MG
APOSPC28271-1GEA 1700 EUR
APOSPC28271-1G APOSPC28271-250MG
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Formule: C₇H₅FN₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546146
Numéro CAS: 152721-97-6