Imprimer
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28261-1G PC28261-250MG
APOSPC28261-1GEA 219 EUR
APOSPC28261-1G APOSPC28261-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₂BrClF₃N₃
MW: 300.463 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406873
Numéro CAS: 1823182-57-5