Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28255-1G PC28255-250MG
APOSPC28255-1GEA 134 EUR
APOSPC28255-1G APOSPC28255-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇F₂NO₃S
MW: 223.197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394894
Numéro CAS: 1261738-62-8