Imprimer
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28250-1G PC28250-250MG
APOSPC28250-1GEA 168 EUR
APOSPC28250-1G APOSPC28250-250MG
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₄BrF₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31759996
Numéro CAS: 2379918-53-1