Imprimer
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC28248-1G PC28248-250MG PC28248-5G
APOSPC28248-1GEA 30.6 EUR
APOSPC28248-1G APOSPC28248-250MG APOSPC28248-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₄BrF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698541
Numéro CAS: 1214358-07-2
ONU: 3265
ADR: 8,III