Imprimer
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28245-1G PC28245-250MG
APOSPC28245-1GEA 281 EUR
APOSPC28245-1G APOSPC28245-250MG
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄ClF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28010392
Numéro CAS: 1065093-19-7