Imprimer
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28126-1G PC28126-5G
APOSPC28126-1GEA 0 EUR
APOSPC28126-1G APOSPC28126-5G
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03102529
Numéro CAS: 104201-65-2