Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-4-(fluoromethyl)benzene
PC27930-1G PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA 609 EUR
APOSPC27930-1G APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28527820
Numéro CAS: 1783551-07-4
ONU: 3265
ADR: 8 III