Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC27920-1G PC27920-250MG
APOSPC27920-1GEA 609 EUR
APOSPC27920-1G APOSPC27920-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252.013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28738751
Numéro CAS: 1807004-68-7
ONU: 3261
ADR: 8 III