Imprimer
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC27911-1G PC27911-250MG
APOSPC27911-1GEA 609 EUR
APOSPC27911-1G APOSPC27911-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664900
Numéro CAS: 2244085-54-7
ONU: 3265
ADR: 8 II