Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC27907-1G PC27907-250MG
APOSPC27907-1GEA 0 EUR
APOSPC27907-1G APOSPC27907-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664898
Numéro CAS: 943830-50-0
ONU: 3265
ADR: 8,II