Imprimer
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27888-1G PC27888-250MG
APOSPC27888-1GEA 546 EUR
APOSPC27888-1G APOSPC27888-250MG
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₂FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061624
Numéro CAS: 1175838-03-5